Learn More
Fisherbrand™ Septum für 10-425 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
50.15 € - 458.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11350850
|
Fisherbrand™
|
Rot, Weiß | Silikon, Silikon |
285.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11844820
|
Fisherbrand™
|
Blau, Weiß | Silikon, Silikon |
458.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11824820
|
Fisherbrand™
|
Rot-Orange, Transparent | Naturkautschuk, TEF |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10422614
|
Fisherbrand™
|
Weiß | PTFE rein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11834820
|
Fisherbrand™
|
Rot, Weiß | PTFE, Silikon |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Septa