Learn More
Robu™ Serie 15 0 Porositätsfilterplatten
Marke:  Robu™ 52000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15218756
  • 351.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
1Pack
Filterplatten
15 mm
200 mm