Learn More
Robu™ Filterplatten der Serie 15, Porosität 2
10.45 € - 64.65 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12080412
|
Robu™
15252 |
25 mm |
42.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12020442
|
Robu™
15602 |
60 mm |
64.65 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10654312
|
Robu™
15602 |
60 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Gehäuse 1Pack | |
Filterplatten |