Learn More
MedChemExpress Sesamol
Artikelnummer. 16469156
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16469156 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16469156 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN1417
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sesamol is a constituent of sesame oil. Sesamol shows a free radical scavenging activity. Sesamol shows an IC50=5.95±0.56 μg/mL in the DPPH assay. Anti-oxidant activities. Anticancer activities.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Molekulargewicht 138.12 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 533-31-3
Produkttyp Natural Products
Reinheit 97.0%
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (724.01 mM) ∣Ethanol : ≥ 100 mg/mL (724.01 mM)
Ziel Apoptosis
Menge 100 mg