Learn More
Novus Biologicals™ SET Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
213.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Antigen SET
Verdünnung Western Blot : 1:400
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30067217
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-30918-25ug
25 μg
213.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30067212
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-30918-100ug
100 μg
508.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SET Polyclonal antibody specifically detects SET in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
SET
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Phosphate buffered saline
6418
IgG
Antigen Affinity-purified
Western Blot : 1:400
Polyclonal
Purified
RUO
Human
2PP2A, HLA-DR-associated protein II, I2PP2A, I-2PP2A, IGAAD, Inhibitor of granzyme A-activated DNase, inhibitor-2 of protein phosphatase-2A, IPP2A2, PHAPIITAF-I, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A, protein phosphatase type 2A inhibitor, protein SET, SET nuclear oncogene, SET translocation (myeloid leukemia-associated), TAF-IBETA, Template-activating factor I, Template-Activating Factor-I, chromatin remodelling factor
Synthetic peptide derived from the human SET protein
Primary
Store at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.