Learn More
Sevelamer hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Sevelamer hydrochloride is a phosphate binding drug used to treat hyperphosphatemia in patients with chronic kidney disease
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sevelamer hydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 152751-57-0 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | (C3H7N.C3H5ClO)x.xHCl |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | NCC(CC(CC)CNCC(O)CNCC(C)CC(CC)CN)CC.[m].Cl.[m].[c].[b].[a] |
| Reinheit (%) | 98.0% |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.