Learn More
SF2523, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16452706 25 mg -
16494536 100 mg 100 Milligramm
16490729 1 mg 1 Milligramm
16476007 5 mg 5 Milligramm
16449826 50 mg -
16443288 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16452706 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101146
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SF2523 is a highly selective and potent inhibitor of PI3K with IC50s of 34 nM, 158 nM, 9 nM, 241 nM and 280 nM for PI3Kα, PI3Kγ, DNA-PK, BRD4 and mTOR, respectively.
SF2523 is a highly selective and potent inhibitor of PI3K with IC50s of 34 nM, 158 nM, 9 nM, 241 nM and 280 nM for PI3Kα, PI3Kγ, DNA-PK, BRD4 and mTOR, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SF2523
CAS 1174428-47-7
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H17NO5S
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (80.77 mM)
SMILES O=C1C=C(N2CCOCC2)OC3=C1SC=C3C4=CC=C(OCCO5)C5=C4
Molekulargewicht (g/mol) 371.41
Formelmasse 371.41
Reinheit (%) 97.32%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease