Learn More
Trajan™ Diamond Agilent und Shimadzu GC-Autosamplerspritzen
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
Marke:  Trajan™ 0355420
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13187926
  • 108.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
  • Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
  • Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
  • Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
  • Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
  • Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spezifikation
Spezifikation
Nadelbeschichtung: Ultraglatt hydrophob
0.0094 Zoll
0.024 Zoll
Gaschromatographie
GC-Autosampler-Spritze
Konus
23 G
0.24 mm
0.63 mm
1.65 Zoll
Je
Agilent und Shimadzu