Learn More
Trajan™ Diamond Agilent und Shimadzu GC-Autosamplerspritzen
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
Marke: Trajan™ 0355421
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Description
- Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
- Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
- Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
- Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
- Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
- Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spécification
Nadelbeschichtung: Ultraglatt hydrophob | |
0.004 Zoll | |
0.024 Zoll | |
Gaschromatographie | |
GC-Autosampler-Spritze | |
Konus |
23 G | |
0.11 mm | |
0.63 mm | |
1.65 Zoll | |
Je | |
Agilent und Shimadzu |