Learn More
Trajan™ Diamond MS CTC PAL Autosamplerspritzen
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
115.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gas-/Flüssigkeitschromatographie |
---|---|
Produkttyp | Diamond MS Spritze |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 662 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 350 °C |
Menge | Je |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13157976
|
Trajan™
002770 |
10 μl | Gehäuse 10R-CTC-GT-MS1 |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13167976
|
Trajan™
003770 |
25 μl | Gehäuse 25R-CTC-GT-MS1 |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13177976
|
Trajan™
004770 |
50 μl | Gehäuse 50R-CTC-GT-MS1 |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13187976
|
Trajan™
005770 |
100 μl | Gehäuse 100R-CTC-GT-MS1 |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spécification
Gas-/Flüssigkeitschromatographie | |
662 °F | |
Je | |
Abnehmbar |
Diamond MS Spritze | |
350 °C | |
CTC PAL-Autosamplerspritze |