Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für 25 bis 500 µl-Spritzen
Ersatznadeln für 25 bis 500 ul-Spritzen für die Verwendung in der Chromatographie
Marke: Trajan™ 038030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Ersatznadeln für Spritzen mit 25 bis 500 µl Fassungsvermögen für die Verwendung in der Chromatographie
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Stainless Steel | |
0.007 Zoll | |
0.2 mm | |
Chromatographie | |
Ersatznadel | |
Konus |
25 G | |
0.019 Zoll | |
0.5 mm | |
2.7 Zoll | |
2/Pckg. |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.