Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule-Starterkits, SilTite-Ersatzmuttern und Basisdichtmittel
Beschreibung
Zur Verwendung mit SGE SilTite Ferrulen-Starter-Kits
SilTite Muttern
- Nicht-Swagelok™-Muttern mit zwei Kerben an der Außenfläche
- Der Innenkonus der Mutter entspricht dem Winkel der Ferrule, wodurch ein gleichmäßiges Schließen der Ferrule um die gesamte Säule gewährleistet wird, was Undichtigkeiten vermeidet
- Die Ferrulen können leicht von der Mutter entfernt werden, während sie noch an der Kapillarsäule befestigt sind
- Wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mutter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Split-/Splitless-Injektor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SilTite Metallferrule |
| Material | Metall |
| Menge | 5/Packung |