Learn More
Trajan™ SolGel WAX Säulen
Beschreibung
- Gebundenes Polyethylenglycol
- Sehr robuste Hochtemperatursäule
- Weniger anfällig für Sauerstoffschäden als herkömmliche Wachsphasen
- Polare Phase
- Geringes Bluten und inert
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 280 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Polyethylenglykol |
| USP-Typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Ätherischen Ölen, Amine – aliphatisch, Amine – aromatisch, Analyse alkoholischer Getränke, Ätherische Öle, Lebensmittel – FAME, Phenols, Zucker – Alditol-Acetate |
| Temperaturbereich | 30 °C bis 260/280 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Verpackungsmaterial | SolGel-Wax |
| Mehr anzeigen |