Learn More
Trajan™ SolGel WAX Säulen
Artikelnummer. 15288703
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
15288703 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
15278703 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
12786557 30 m 0,32 mm 0,25 μm -
10675853 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
15144079 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10284982 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15288703
Marke: Trajan™ 054787
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylenglycol (PEG) in einer Sol-Gel-Matrix. Robuste, polare WAX-Phase mit hohen Temperaturen
  • Gebundenes Polyethylenglycol
  • Sehr robuste Hochtemperatursäule
  • Weniger anfällig für Sauerstoffschäden als herkömmliche Wachsphasen
  • Polare Phase
  • Geringes Bluten und inert
Spezifikation
Max. Temperatur 280 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Polyethylenglykol
USP-Typ G14, G15, G16, G20, G39
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Zucker–Alditol-Acetaten, Amine – aliphatisch, Amine – aromatisch, Analyse alkoholischer Getränke, Ätherische Öle, Lebensmittel – FAME, Phenole, Zucker – Alditol-Acetate
Temperaturbereich 30 °C bis 260/280 °C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Verpackungsmaterial SolGel-Wax
Polarität Polar
Beschichtung Quarzglas