Learn More
Trajan™ SolGel WAX Säulen
Polyethylenglycol (PEG) in einer Sol-Gel-Matrix. Robuste, polare WAX-Phase mit hohen Temperaturen
N.V. - 1305.00 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Polyethylenglykol |
---|---|
USP-Typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
Funktionalität/ Interaktionstyp | Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen |
Max. Temperatur | 280 °C |
Temperaturbereich | 30 °C bis 260/280 °C |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15278703
|
Trajan™
054786 |
0,53 mm | 0,5 μm | 30 m |
910.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12786557
|
Trajan™
054788 |
0.32 mm | 0.25 μm | 30 m |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10675853
|
Trajan™
054789 |
0,32 mm | 0,25 μm | 60 m |
1305.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15144079
|
Trajan™
054785 |
0,53 mm | 1 μm | 30 m |
910.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15288703
|
Trajan™
054787 |
0,25 mm | 1 μm | 30 m |
755.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10284982
|
Trajan™
054791 |
0,25 mm | 0,25 μm | 60 m |
1305.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Gebundenes Polyethylenglycol
- Sehr robuste Hochtemperatursäule
- Weniger anfällig für Sauerstoffschäden als herkömmliche Wachsphasen
- Polare Phase
- Geringes Bluten und inert
Spezifikation
Polyethylenglykol | |
Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen | |
30 °C bis 260/280 °C | |
Polar |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
280 °C | |
SolGel-Wax | |
Quarzglas |