Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SuperFlex™ Mikrospritzen
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
70.20 € - 1185.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 92 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC-Einlass-Liner |
Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 6.2 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12944031
|
Trajan Scientific and Medical™
09209525 |
25/Packung |
1185.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12934031
|
Trajan Scientific and Medical™
09209501 |
Je 1 |
70.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Spezifikation
92 mm | |
GC-Einlass-Liner | |
4 mm | |
6.2 mm |