Learn More
Trajan™ Ferrulen für Thermo Scientific Geräte
SilTite FingerTite ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
Marke: Trajan™ 0726549
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Lecks
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Graphit/Vespel | |
Detektor/Injektoren | |
0.10 bis 0.25 mm |