Learn More
SGI-1027, MedChemExpress
Artikelnummer. 16445938
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16445938 10 mg 10 Milligramm
16442087 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16445938 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13962
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SGI-1027
CAS 1020149-73-8
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H23N7O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 27 mg/mL (58.50 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CC=C(NC2=NC(N)=NC(C)=C2)C=C1)C3=CC=C(NC4=CC=NC5=CC=CC=C45)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 461.52
Formelmasse 461.52
Reinheit (%) 99.35%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death