Learn More
SGI-1776, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485618
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16485618 10 mg 10 Milligramm
16471787 50 mg 50 Milligramm
16448317 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16485618 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13287
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SGI-1776
CAS 1025065-69-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22F3N5O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (308.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC(CC1)CNC2=NN3C(C=C2)=NC=C3C4=CC=CC(OC(F)(F)F)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 405.42
Formelmasse 405.42
Reinheit (%) 98.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease