Learn More
SGI-7079, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491627 50 mg -
16468167 5 mg -
16456046 100 mg 100 Milligramm
16425458 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491627 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12964
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SGI-7079 is a potent and ATP-competitive Axl inhibitor, significantly inhibits the proliferation of SUM149 or KPL-4 cells with an IC50 of 0.43 or 0.16 μM, respectively.
SGI-7079 is a potent and ATP-competitive Axl inhibitor, significantly inhibits the proliferation of SUM149 or KPL-4 cells with an IC50 of 0.43 or 0.16 μM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SGI-7079
CAS 1239875-86-5
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H26FN7
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 34 mg/mL (74.64 mM)
SMILES N#CCC1=CC=CC(C2=C3C(NC=C3C)=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C(F)=C4)=N2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 455.53
Formelmasse 455.53
Reinheit (%) 98.52%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease