Learn More
Invitrogen™ Human SGK (SGK1), GST Tag Recombinant Protein
Human SGK (SGK1), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PV3818
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11503557
  • 628.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
SGK (SGK1) is a serine⁄threonine kinase that may be a transcriptional target for p38⁄MAPK in hepatoma cells.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005618, S589D
3717, 6446
10 μg
SGK Kinase Family
Human
GST Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
SGK
Baculovirus
Recombinant, Catalytic
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
69.7 kDa
SGK (SGK1)
aa 60-431
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: AGC Group
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
serum⁄glucocorticoid regulated kinase 1
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction