Learn More
SGX-523, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480146
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16480146 2 mg 2 Milligramm
16425706 100 mg 100 Milligramm
16414928 10 mg -
16407677 5 mg -
16401177 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480146 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12019
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress SGX523 is a exquisitely selective and ATP-competitive MET inhibitor. SGX523 potently inhibits MET with an IC50 of 4 nM and is >1,000-fold selective versus other protein kinases. Antitumor activity.
SGX523 is a exquisitely selective and ATP-competitive MET inhibitor. SGX523 potently inhibits MET with an IC50 of 4 nM and is >1,000-fold selective versus other protein kinases. Antitumor activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SGX-523
Physikalische Form Solid
CAS 1022150-57-7
Farbe Light Yellow
Menge 2 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H13N7S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 30 mg/mL (83.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NN3C(SC4=CC5=C(N=CC=C5)C=C4)=NN=C3C=C2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 359.41
Formelmasse 359.41
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research