Learn More
SH2D4A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SH2D4A |
---|---|
Konzentration | 0.22 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895364
|
Proteintech
15957-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885364
|
Proteintech
15957-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
SH2D4A inhibits estrogen-induced cell proliferation by competing with PLCG for binding to ESR1, blocking the effect of estrogen on PLCG and repressing estrogen-induced proliferation. SH2D4A may play a role in T-cell development and function.Specifications
SH2D4A | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9H788 | |
63898 | |
SH2D4A Fusion Protein Ag8713 | |
Primary | |
-20°C | |
SH2D4A |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Protein SH(2)A, SH2 domain containing 4A, SH2A, SH2D4A | |
SH2D4A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |