Learn More
Epredia™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II
Sichern Sie Biopsate während der Verarbeitung und Einbettung mit dem Spezialdesign der Epredia™ ShandonTM Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II.
Marke: Epredia™ 1001097
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.66996kg
Beschreibung
Sichern Sie Biopsate während der Verarbeitung und Einbettung mit dem Spezialdesign der Thermo Scientific™ Shandon™ Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten II.
- Acetalpolymer-Konstruktion
- Verschließbarer, mit zwei Scharnieren angebrachter Deckel
- Kassetten-Schreibfläche mit 45°-Neigung
- Poren sind klein und quadratisch
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Lieferung in Kartons mit je 500 Kassetten und angebrachten Deckeln
Spezifikation
Klein und quadratisch | |
Weiß | |
Biopsy Cassette |
45° | |
Acetalpolymer |