Learn More
Epredia™ Shandon™ Colormark™ Plus Objektträger
Bessere Zelladhäsion mit positiv geladenen Epredia™ Shandon™ Colormark™ Plus Objektträgern.
Marke: Epredia™ B9992010CS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Bessere Zelladhäsion mit positiv geladenen Thermo Scientific™ Shandon™ Colormark™ Plus Objektträgern. Geeignet für das MicroWriter™ Objektträger-Etikettiergerät.
Spezifikation
Microscope Slide | |
Glass | |
Pink | |
144/Pk. |