Learn More
SHANK1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00 € - 572.00 €
Spezifikation
| Antigen | SHANK1 |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18475112
|
Novus Biologicals
NBP2-33971-25ul |
25 μL |
280.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18152393
|
Novus Biologicals
NBP2-33971 |
0.1 mL |
572.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
SHANK1 Polyclonal specifically detects SHANK1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| SHANK1 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| Q9Y566 | |
| 50944 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LRSKSMTSELEEMEYEQQPAPVPSMEKKRTVYQMALNKLDEILAAAQQTISASESPGPGGLASLGKHRPKGFFATESSFDPHHR | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Neuroscience | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| SH3 and multiple ankyrin repeat domains 1, SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 1, Shank1, Somatostatin receptor-interacting protein, SSTR-interacting protein, SSTRIPSPANK-1, synamon | |
| SHANK1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |