Learn More
Honeywell™ SHARPFLEX NIT Handschuhe
Honeywell™ SHARPFLEX NIT Handschuhe für den Umgang mit schweren Teilen mit hohen Schnittrisiken in trockener oder leicht fettiger Umgebung.
Marke:  Honeywell™ 2232524-09
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15896735
  • 9.33 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 25-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Strickhandschuh aus Kompositgarn und Para-Aramid-Garn
  • Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
  • Das Mischgarn ist zuverlässig und sicher geschützt
  • Das Para-Aramid-Garn gewährleistet eine Beständigkeit gegen Kontakthitze und Schnittrisiken
  • Das innen beschichtete Polyamid bietet einen höheren Komfort und begrenzt den Hautkontakt mit Verbundfaser
  • Schwarze Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche
  • Die Nitrilbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Öl und Fett
  • Die Schaumbeschichtung macht den Handschuh flexibler als normales Nitril
Spezifikation
Spezifikation
EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-16 Mechanische Risiken
Schwarz, Gelb, Grün
9
Para-Aramid und Verbundstoff, 13 Gauge
Polyamid, Nitril
25 cm