Learn More
Sharpsguard™ Allzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen
Ein optimaler Allzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle. Der Sharpsguard™ 2.5 Mehrzweckbehälter in Gelb mit 2.21 l für spitze und scharfe Abfälle eignet sich zur Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände, die mit medizinischen, aber nicht zytotoxischen oder zytostatischen Medizinprodukten verunreinigt wurden.
Marke: Daniels Healthcare DD472YL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
- Maximale Kapazität bei minimaler Arbeitsfläche
- Behälter zur Entsorgung durch Verbrennung
- Feste Polypropylenkonstruktion und Wandstärke
- Bietet hervorragenden Schutz gegen durchstechende scharfe Abfälle und austretende Flüssigkeiten
- Wenn der Behälter bis zur Fülllinie voll ist, muss er sicher verschlossen und entsorgt werden
- Mit klaren britischen Standard-Markierungen, Gebrauchsanweisungen und sichtbarer Fülllinie
Spezifikation
Kanülenabwurfbox | |
Gelb | |
176 L x 45 B x 163 H (mm) | |
45 mm |
Polypropylen | |
2.5 l | |
176 mm | |
163 mm |