Learn More
Indikator nach Sher 100 ml
Artikelnummer. 10057291 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10057291 100 mL 100 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 10057291
Marke: Buchi 003512