Learn More
SHIELD Scientific SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 260
Artikelnummer. 17892234
Encompass_Preferred
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
900 Stück
Artikelnummer. 17892234
Marke: SHIELD Scientific 67 6233_10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SHIELDskin™ gloves provide you with a high level of compliance, comfort, and protection. These nitrile/neoprene gloves are specifically designed to protect assays from contamination and protect you from biological and chemical hazards using the revolutionary twinSHIELD™ technology .
  • Brand signature: Orange for biological risk
  • Laboratory gloves for biohazard protection
  • Latex gloves and nitrile/neoprene gloves
  • Non-sterile and sterile gloves
  • Maximum comfort
  • Compliance with the latest European standards
  • Category III PPE gloves (PPE Regulation (EU) 2016/425)
  • Class 1 MDR (Regulation (EU) 2017/745)*
  • Extra length from 260 to 300 mm (meets or exceeds ISO 21420:2020+A1:2022)
  • Biohazard: ISO 374-5:2016
  • Biosafety: AQL 0.25 (ISO 374-2:2019 Level 3)
  • Virus resistant (ISO 16604:2004 Procedure B)
  • Extensively tested for chemical permeation according to ISO 374-1:2016+A1:2018 (Test method EN 16523-1:2015+A1:2018)
  • Reduced risk of allergies
  • Double-walled protection afforded by the twinSHIELD™ technology
  • Packaging designed to comply with laboratory environments processes
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AQL 0.25
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPER (EU) 2016/425, ISO 21420:2020, EN455-2:2015, ISO 374-1:2016-A1:2018
Accelerator Free Yes
Anwendungen Laboratory
AQL 0.25
Farbe Orange
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 6.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile, Neoprene
Palm Thickness (English) 5.5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Protective Gloves
Größe Mittel
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 3.9 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
Länge (angloamerikanisch) 10.2 in.
Länge (metrisch) 260 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.