Learn More
Shikimic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Shikimic acid is a key metabolic intermediate of the aromatic amino acid biosynthesis pathway, found in microbes and plants.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Shikimic acid |
| CAS | 138-59-0 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C7H10O5 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 130 mg/mL (746.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.15 |
| Formelmasse | 174.15 |
| Mehr anzeigen |