Learn More
Uvex™ Shirt with Long sleeve 7482-Black
Catalog Number 17246051
Click to view available options
Größe:
Größe 3X/Größe 4X
Größe 5X/Größe 6X
Klein
Mittel/groß
X-Large/2X-Large
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Langarm Herren uvex suXXeed
  • Farbe: Schwarz; Material: 60 % Dryarn, 28 % Wolle, 8 % Polyamid, 4 % Elasthan, 250 g/m2
  • Nahtlose Unterwäsche, ohne störende Nähte, feuchtigkeitsregulierend, mit optimaler Passform für maximalen Komfort, weiche Bündchen, Merinowolle für beste Isolierung, geruchsneutralisierend
  • Größe: S – 5XL/6XL
  • Pflege: Waschgang 30 Grad, nicht chloren, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, keine chemische Reinigung
Größe Größe 5X/Größe 6X
Farbe Schwarz
Dicke (metrisch) 250 g/m²