Learn More
Greiner Bio-One Shorty Sterile serologische Pipetten
Tropffreies Pipettiererdesign mit hoher Transparenz und maximaler Genauigkeit.
145.00 € - 462.16 €
Spezifikation
Beschreibung | Form: Shorty |
---|---|
Material | PS (Polystyrol) |
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Verpackungsart | Einzeln in Kunststoff verpackt |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10233992
|
Greiner Bio-One
606190 |
5 ml | 1/10 |
145.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10679492
|
Greiner Bio-One
607190 |
10 ml | 2/10 |
462.16 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hochwertiges Polystyrol
- Klare, gut ablesbare Graduierung
- Farbiger vertikaler Streifen für einfaches Ablesen des Volumens
- Mit synthetischem, faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen
Spezifikation
Form: Shorty | |
Steril | |
Einzeln in Kunststoff verpackt |
PS (Polystyrol) | |
Ja | |
Serologische Pipette |