Learn More
Bohlender™ SICCO™ Maxi 1 Exsikkatorschutz
Maxi 1 Exsikkatorschutz aus orangefarbenen Paneelen aus Acrylglas zur Reduzierung der Lichteinwirkung und zum Schutz vor UV-Strahlung.
Marke: Bohlender™ V1927-07
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aluminiumrahmen mit orangefarbenen Paneelen aus Acrylglas zur Reduzierung des Lichteinfalls und zum Schutz vor ultravioletter Strahlung
- Mit vier Einlegeböden aus rostfreiem Stahl
- Elastische, dichtungsgefütterte Tür, eine Trockenmittelschale, ein montiertes Hygrometer, ein Magnetverschluss und vier Rollen (zwei davon mit Bremsen)
- Verwendbar mit bis zu 17 Einlegeböden
- Tür mit Magnetverschluss und runder Gummidichtung
- Einlegeböden mit variabler Höhe
- Leicht ablesbares elektronisches Hydrometer
- Teleskop-Einlegeböden
- Maximale Gesamtlast pro Regal: 30 kg
- Gesamtbelastung: 160 kg
Spezifikation
Vertikal, getönt | |
Lagerung lichtempfindlicher Substanzen | |
17 Einlegeböden | |
560 mm | |
1150 mm | |
580 mm | |
30 kg |
Acryl | |
311 l | |
540 x 495 x 1030 mm | |
45,3 in. | |
23 in. | |
66 lb. |