Learn More
Bohlender™ SICCO™ Maxi 2 Exsikkator, schwarz
Schwarzer Maxi 2 Exsikkator aus schwarzem, lichtfestem Acrylglas mit Aluminiumrahmen.
Marke:  Bohlender™ V1937-07
Weitere Details : Netto-Gewicht : 450.00000kg
Artikelnummer. 17197724
  • 7043.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminiumrahmen
  • Die Platten aus schwarzem Acrylglas verhindern Lichteinfall und schützen vor UV-Strahlung
  • Hochglänzende Oberflächen
  • Zwei Fächer und zwei Türen
  • Mit vier Einlegeböden aus Edelstahl, zwei Tabletts und zwei Hygrometern, vier Laufrollen
  • Verwendbar mit bis zu 8 Einlegeböden pro Fach
  • Schwarze, absolut lichtbeständige Paneelen
  • Für die Lagerung lichtempfindlicher Substanzen
  • Tür mit Magnetverschluss und runder Gummidichtung
  • Einlegeböden mit variabler Höhe
  • Leicht ablesbares elektronisches Hydrometer
  • Teleskop-Einlegeböden
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
41 gal.
22 in.
45 in.
23 in.
75 lb.
Acryl
156 l
560 mm
1150 mm
580 mm
34 kg