missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Siglec-1/CD169 Antibody (3D6.112 (recombinant version)) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08989-0.025mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Siglec-1/CD169 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-1/CD169 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spezifikation
| Siglec-1/CD169 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| 3D6.112 (recombinant version) | |
| Unconjugated | |
| CD169, FLJ00051, sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin, sialoadhesin | |
| Spleen cells from AO rats immunised with thioglycollate-elicted murine peritoneal macrophages (TPM) that had been cutured in mouse serum to induce sheep erythrocyte receptor (SER). | |
| 0.025 mg | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 6614 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur