missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Siglec-3/CD33 Antibody (2C6B7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
217.00 € - 552.00 €
Spezifikation
| Antigen | Siglec-3/CD33 |
|---|---|
| Klon | 2C6B7 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18731044
|
Novus Biologicals
NBP2-37388 |
0.1 mL |
552.00 €
0.10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18664246
|
Novus Biologicals
NBP2-37388-0.025ml |
0.025 mL |
217.00 €
0.03 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Siglec-3/CD33 Monoclonal specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.Spezifikation
| Siglec-3/CD33 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67 | |
| CD33 | |
| IgG1 | |
| Affinity Purified |
| 2C6B7 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Immunology | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 945 | |
| Purified recombinant fragment of human CD33 (AA: 15-237) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 39.8 kDa |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts