Learn More
PEPperCHIP™ Signature-Mikroarray
Signature-Mikroarray mit 5500 randomisierten Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke: PEPperCHIP™ SPC.049.001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02200kg
Beschreibung
- Microarray-Inhalt: Randomisierte Peptide mit den folgenden Aminosäurefrequenzen: 6 % für R, S, T, W, Y; 5 % für A, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, V
- Peptidlänge: 15 AA-Random-Peptide
- Anzahl Peptide: 5500 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung | |
Mikroglas | |
Individueller Barcode für jedes Microarray | |
1 Objektträger | |
1 mm | |
Transparent |
75,4 x 25 mm | |
Hochdichtes Peptid-Mikroarray | |
Unsteril | |
1 Array-Kopie pro Mikroarray | |
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck | |
ISO 9001:2015 | |
RUO |