Learn More
Gibco™ SILAC RPMI Flex Medien ohne Glukose, ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15347143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15347143 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15347143 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A2494201
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
SILAC RPMI 1640 Flex Medium, ohne Glukose, ohne Phenolrot
SILAC RPMI 1640- Medium ist ein RPMI 1640-basiertes Zellkulturmedium ohne L-Arginin, L-Glutamin und L-Lysin zur Verwendung während der SILAC-Proteinmarkierung mit stabilem, isotopmarkierten Lysin und/oder Arginin. RPMI 1640-Medium wird häufig zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Zu den erfolgreich in RPMI 1640 kultivierten Zellen gehören HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome. Wir bieten viele Gibco™ RPMI 1640-Modifikationen für eine Vielzahl von Anwendungen an. Finden Sie die richtige Modifikation mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
RPMI 1640 Medium unterscheidet sich deutlich von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält. RPMI 1640 Medium enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind. Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen enthalten. RPMI 1640 Medium enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert RPMI 1640-Medium eine Supplementierung, gewöhnlich mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS). SILAC-Experimente zur Proteinmarkierung sollten mit Gibco™ Dialysiertem FBS durchgeführt werden. RPMI 1640 Medium nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,0 g/l) und daher ist zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung erforderlich.
cGMP-konformes Herstellungs- und -Qualitätssystem
SILAC RPMI 1640-Medium wird in einem cGMP-konformen Werk in Grand Island, New York, hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640
Serum Level Standard-Serumzugabe
Ohne Additive Ohne Glukose, Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat, Kein Arginin, Kein Lysin
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Inhalt und Lagerung Vor Licht geschützt im Kühlschrank (2 – 8 °C) lagern.
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum.
Culture Type Säugetierzellkultur
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.