Learn More
Brand™ SILBERBRAND Messzylinder, Klasse B, hohe Form, Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen. BRAND™ Silberbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B mit hoher Form verfügen über kurze Graduierungsmarkierungen für genaue Volumenbestimmung, integrierter Tülle für einfaches Ausgießen und sechseckigem Sockel für Stabilität.
Marke: Brand™ 31764
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.94000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Klasse B
- Hohe Form
- Enge Graduierungspunkte für eine genaue Volumenbewertung.
- Integrierte Tülle für einfaches Ausgießen.
- Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität.
Spezifikation
Round | |
Graduierte Messzylinder | |
White | |
Hexagonal | |
505 mm | |
2000 ml | |
20 ml | |
20 ml |
±15 ml | |
To Contain | |
DIN EN ISO 4788 | |
B | |
Borosilikatglas | |
Einteilungen, weiße, kurze Graduierungen aus Emaillefarbe | |
Ja |