Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Typ2 Graduierte Pipetten
AR-Glas™ Messpipetten
43.20 € - 70.80 €
Spezifikation
Kalibrierung | Volumenabgabe |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 835 |
Klasse | B |
Länge (metrisch) | 360 mm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15643947
|
BRAND™
27002 |
1 ml | Gelb | 0.01 ml |
69.20 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15663947
|
BRAND™
27005 |
2 ml | Schwarz | 0.01 ml |
70.80 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15673947
|
BRAND™
27006 |
2 ml | Schwarz | 0.02 ml |
54.60 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15613957
|
BRAND™
27009 |
5 ml | Rot | 0.05 ml |
61.20 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15623957
|
BRAND™
27010 |
5 ml | Blau | 0.1 ml |
64.80 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15724037
|
BRAND™
27011 |
10 ml | Orange | 0.1 ml |
62.30 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15633957
|
BRAND™
27012 |
20 ml | 2 x Gelb | 0.1 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Volumenabgabe | |
DIN EN ISO 835 | |
B | |
360 mm |