missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Air Compressor for Pressure Support Silent 50/8503 Stützdruck bei Schnellrückkühlung

Verwenden Sie diesen Luftkompressor zur Unterstützung des Drucks für Schnellkühlsysteme. Der Systec™ Silent50 Luftkompressor ist für die Verwendung mit Systec Autoklaven vorgesehen.

Marke:  Systec™ 8503

Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg

Artikelnummer. 10131043

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Luftkompressor
  • Besonders leise
  • Fassungsvermögen: 50 l/min
  • Betriebsgeräusch: 45 dB (A)
Für Systec:
  • VX-65 bis -150 und VE-65 bis -150
  • DX-65 bis -200 und DE-65 bis - 20
Spezifikation

Spezifikation

Unterstützender Druck mit schneller Kühlung
Silent 50 Luftkompressor
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote