Learn More
Kieselgel, aktiv, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11373539 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11373539 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11373539
Marke: MP Biomedicals 0202747
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CAS 7631-86-9
Menge 500 g
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym Silika, Dioxosilan
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Dioxosilan
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formelmasse 60.08