Learn More
Kieselgel, sphärisch, 100 A, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11369548
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11369548 10 g 10 Gramm
11379548 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11369548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044092.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nützliches Produkt für die Säulenchromatographie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-67-4
Summenformel H2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 78.098
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
PubChem CID 14768
IUPAC-Name Dihydroxy(oxo)silan
SMILES O[Si](=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.