Learn More
Kieselgel, funktionalisiert, (Cyclohexylcarbodiimid)propyl, Thermo Scientific™
Catalog Number 10537003
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Cyclohexylcarbodiimide, immobilized on silicagel
24261
CHEBI:30563
Dioxosilan
O=[Si]=O
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Cyclohexylcarbodiimide, immobilized on silicagel
24261
CHEBI:30563
Dioxosilan
O=[Si]=O
Chemischer Name oder Material Silicagel
Namenshinweis Functionalized, (cyclohexylcarbodiimido)propyl, ca. 0.9mmol/g, particle size: 40-63 micron
Menge 1 g
Formelmasse 60.08
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicagel, functionalized, (cyclohexylcarbodiimido)propyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.