Learn More
Silizium, 99+%, Pulver, -325 Mesh
Artikelnummer. 10732125 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10732125 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10092760 10 g Glasflasche 10 Gramm
10626412 100 g Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732125 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 201565000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00 €
    166.65 € / 500 Gramm
    Sparen 30.35 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-21-3 | Si | 28,09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Siedepunkt 2355.0°C
Chemischer Name oder Material Silicon
Schmelzpunkt 1410.0°C
Namenshinweis -325 mesh
Farbe Grau
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Merck Index 15, 8630
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides,soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor,alkalis,insoluble in nitric acid and hydrochloric acid
Formelmasse 28.09
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicon powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO– Nur für Forschungszwecke