Learn More
Siliciumcarbidpulver, grob, 46er Körnung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11401798 2500 g 2500 Gramm
11491788 500 g 500 Gramm
11411798 10,000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14470.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.62 €
    188.65 € / 2500 Gramm
    Sparen 46.97 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Silicon carbide is used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely used in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Siliciumcarbid wird in Schleifmitteln, beim Polieren und Mahlen verwendet. Es wird häufig in Anwendungen eingesetzt, die hohe Lebensdauer erfordern, wie z. B. Automobilbremsen, Autokupplungen und Keramikplatten in kugelsicheren Westen. Elektronische Anwendungen von Siliciumcarbid sind Leuchtdioden und Sensoren. Es wird für die Produktion von fruchtbaren, transgenen Maispflanzen verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle im Rissheilungsverhalten.
Löslichkeit
Löslich in flüssigem Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid und in geschmolzenem Eisen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 409-21-2
Summenformel CSi
Molekulargewicht (g/mol) 40.10
MDL-Nummer MFCD00049531
InChI-Schlüssel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon carbide powder
Namenshinweis coarse, 46 grit
Menge 2500 g
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.16
Löslichkeitsinformationen Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron.
IUPAC-Name methanidylidynesilylium
Formelmasse 40.1