Learn More
Siliciumcarbidpulver, grob, 46er Körnung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021933
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11491788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14470.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Silicon carbide is used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely used in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Siliciumcarbid wird in Schleifmitteln, beim Polieren und Mahlen verwendet. Es wird häufig in Anwendungen eingesetzt, die hohe Lebensdauer erfordern, wie z. B. Automobilbremsen, Autokupplungen und Keramikplatten in kugelsicheren Westen. Elektronische Anwendungen von Siliciumcarbid sind Leuchtdioden und Sensoren. Es wird für die Produktion von fruchtbaren, transgenen Maispflanzen verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle im Rissheilungsverhalten.
Löslichkeit
Löslich in flüssigem Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid und in geschmolzenem Eisen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 409-21-2
Summenformel CSi
Molekulargewicht (g/mol) 40.10
MDL-Nummer MFCD00049531
InChI-Schlüssel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon carbide powder
Namenshinweis coarse, 46 grit
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron.
IUPAC-Name methanidylidynesilylium
Formelmasse 40.1
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.16