Learn More
Siliciumcarbidpulver, fein, 320er Körnung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Silicon carbide is used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Siliciumcarbid wird in Schleifmitteln, beim Polieren und Mahlen verwendet. Es wird häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Lebensdauer erfordern, wie z. B. Automobilbremsen, Autokupplungen und Keramikplatten in kugelsicheren Westen. Elektronische Anwendungen von Siliciumcarbid sind Leuchtdioden und Sensoren. Es wird für die Produktion von fruchtbaren, transgenen Maispflanzen verwendet. Siliciumcarbid-Whisker und Zirkoniumdiborid-Keramik. Es spielt eine wichtige Rolle im Rissheilungsverhalten.
Löslichkeit
Löslich in flüssigem Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid und in geschmolzenem Eisen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silicon carbide powder |
| Namenshinweis | fine, 320 grit |
| Menge | 10,000 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Dichte | 3.16 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron. |
| Formelmasse | 40.1 |