Learn More
Siliciumcarbidpulver, superfein, 600er Körnung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490054
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490054 2500 g -
11480054 500 g 500 Gramm
11400064 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490054 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13561.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.10 €
    166.65 € / 2500 Gramm
    Sparen 42.45 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Silicon carbide powder is used for its hardness in abrasive machining processes such as grinding, honing, water-jet cutting and sandblasting. And is also used as a support and shelving material in high temperature kilns such as for firing ceramics, glass fusing, or glass casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Siliciumcarbidpulver wird aufgrunde seiner Härte bei abrasiven Bearbeitungsprozessen wie Schleifen, Honen, Wasserstrahlschneiden und Sandstrahlen verwendet. Es wird auch als Stütz- und Regalmaterial in Hochtemperaturöfen verwendet, z. B. zum Brennen von Keramik, Glasschmelzen oder Glasguss.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 409-21-2
Summenformel CSi
Molekulargewicht (g/mol) 40.10
MDL-Nummer MFCD00049531
InChI-Schlüssel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon carbide powder
Namenshinweis superfine, 600 grit
Menge 2500 g
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.16
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name methanidylidynesilylium
Formelmasse 40.1